464139
6-Methoxysalicylsäure
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-6-methoxy-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable