463965
(3aR-cis)-(+)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2H-indeno[1,2-d]-oxazol-2-on
97%
About This Item
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D +76°, c = 0.65 in ethyl acetate
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
203-209 °C (lit.)
SMILES String
O=C1N[C@H]2[C@H](Cc3ccccc23)O1
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10-11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)13-10/h1-4,8-9H,5H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
XWZLNPUWNUTPAU-DTWKUNHWSA-N
Anwendung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..