Merck
463868
Sigma-Aldrich
Thulium(III)-oxalat Hydrat
≥99.99%
About This Item
Lineare Formel:
Tm2(C2O4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
601.93 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99%
Eignung der Reaktion
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES String
[H]O[H].O=C1O[Tm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Tm]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Tm/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChIKey
DUELVSSHRTZSBY-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)