Merck
463833
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-oxalat Hydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Scandium oxalate (2:3) hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Sc2(C2O4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.97 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O.O=C1O[Sc](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sc]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Sc/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChIKey
UBLURKQDJDHWDF-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)