Merck
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)-allylamin
96%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
106-109 °C (lit.)
Dichte
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
InChIKey
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)