Wichtige Dokumente
463469
2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
InChIKey
RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?