462314
Iminodi(methylphosphonsäure)
97%
Synonym(e):
Aminobis(methylenephosphonic acid), Bis(phosphonomethyl)amine, Iminobis(methylene)bis(phosphonic acid), Iminobis[methylenephosphonic acid], Iminodimethylenediphosphonic acid, Iminodimethylenephosphonic acid, P,P′-[Iminobis(methylene)]bis[phosphonic acid]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
SMILES String
OP(O)(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H9NO6P2/c4-10(5,6)1-3-2-11(7,8)9/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
InChIKey
ISQSUCKLLKRTBZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable