Wichtige Dokumente
462055
3-Hydroxy-2,2-dimethyl-propionsäure-(3-hydroxy-2,2-dimethyl-propylester)-diacrylat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Enthält
300 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
Sonstige Hinweise
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)