Wichtige Dokumente
461083
Di-p-tolylamin
97%
Synonym(e):
4,4′-Dimethyldiphenylamine, 4-Methyl-N -(4-methylphenyl)benzenamine, p ,p ′-Ditolylamine, Bis(4-methylphenyl)amine
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Nc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
InChIKey
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?