Wichtige Dokumente
460893
Benzolsulfinsäure-methylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
79-83 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
224 nm
SMILES String
COS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?