Merck
460567
Sigma-Aldrich
Antimon(III)-iodid
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Antimontriiodid
About This Item
Lineare Formel:
SbI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Partikelgröße
−10 mesh
bp
401 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (lit.)
Dichte
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)