Wichtige Dokumente
459542
(R)-(−)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CCC(=O)N1[C@@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChIKey
WHOBYFHKONUTMW-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?