Wichtige Dokumente
459291
Fmoc-Nle-OH
97%
Synonym(e):
(S)-2-(Fmoc-amino)-capronsäure, (S)-2-(Fmoc-amino)-hexansäure, N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-norleucin, Fmoc-L-norleucin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −18.5°, c = 1 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChIKey
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)