458783
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudoharnstoff
95%
Synonym(e):
1,3-Bis-(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-isothioharnstoff, 2-Methyl-1,3-di-Z-isothioharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
CS\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
InChIKey
CGAMNSKIHXUDMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable