Merck
458740
Sigma-Aldrich
Methanphosphonsäureisopropylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.10
MDL-Nummer:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OP(C)(O)=O