Merck
456470
Sigma-Aldrich
Allyl-brom-dimethylsilan
95%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2Si(CH3)2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Verunreinigungen
<3% diallyldimethylsilane
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
Dichte
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Br)CC=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
TXEGFNIHBZYLTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.0 °F
Flammpunkt (°C)
-22.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)