Merck
456322
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentan-d18
98 atom % D
Synonym(e):
Isooctan-d18
Größe auswählen
5 G
CHF 811.00
CHF 811.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 811.00
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCD2C(CD3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 811.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-107 °C (lit.)
Dichte
0.820 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F
Flammpunkt (°C)
-12.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)