Wichtige Dokumente
455997
Calciumoxalat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium oxalate (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
InChIKey
QXDMQSPYEZFLGF-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?