Merck
454893
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1,1,3,3-tetravinyldisiloxan
97%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3Si(CH=CH2)2]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
65-68 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](O[Si](C)(C=C)C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C10H18OSi2/c1-7-12(5,8-2)11-13(6,9-3)10-4/h7-10H,1-4H2,5-6H3
InChIKey
BKPKTOIGWIYKJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)