Wichtige Dokumente
454877
Diisopropyl-(S)-(−)-malat
99%
About This Item
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −13°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-6(2)14-9(12)5-8(11)10(13)15-7(3)4/h6-8,11H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChIKey
XYVHRFVONMVDGK-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?