Merck
454095
Sigma-Aldrich
Acetamid-d5
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CD3COND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
221 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
InChIKey
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable