45380
(±)-Epoxytricarballylsäure Monokaliumsalz
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Aconitsäure-oxid Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].OC(=O)CC1(OC1C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H6O7.K/c7-2(8)1-6(5(11)12)3(13-6)4(9)10;/h3H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
LBTLPBOOVFHIGW-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable