Merck
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-on
98%
Synonym(e):
(+)-Corey-Lacton
Größe auswählen
250 MG
CHF 227.00
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 227.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChIKey
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)