Wichtige Dokumente
452831
3-Brom-1,1,1-trichlorpropan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
Dichte
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)CCBr
InChI
1S/C3H4BrCl3/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
InChIKey
PUNXOOKBNWKKKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)