Merck
452661
Sigma-Aldrich
Z-1H-pyrazol-1-carboxamidin
97%
Synonym(e):
N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-carboxamidin, Benzyl-N-[imino(1-pyrazolyl)-methyl]-carbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
106-110 °C (lit.)
SMILES String
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
InChIKey
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)