Wichtige Dokumente
451630
Gallium(III)-fluorid
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gallium fluoride, Gallium trifluoride, Trifluorogallium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
Dichte
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Ga](F)F
InChI
1S/3FH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
WXXZSFJVAMRMPV-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?