Merck
450715
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +71°, c = 2 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
151-156 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-11(2)9(12-10(13)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChIKey
HSQRCAULDOQKPF-VIFPVBQESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable