Wichtige Dokumente
449342
2,3,6-Trifluorbenzaldehyd
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(F)c(C=O)c1F
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?