Merck
449040
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxepan
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCOCOC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)