Merck
448826
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-[3-(dimethylamino)-propylamid]
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.23
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
97%
Enthält
2,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
117 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)