Merck
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propylacrylat
95%
Synonym(e):
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
Größe auswählen
25 ML
CHF 441.00
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 441.00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)