Merck
447757
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluormethyl)phenyl]furfural
97%
Synonym(e):
5-[2-(Trifluormethyl)-phenyl-2-furancarboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
InChIKey
MRVWKXZQBOFMAW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)