Merck
446610
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromhexan
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(Br)CH(Br)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
bp
39 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(Br)C(Br)CC
InChI
1S/C6H12Br2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VCQBYNRFLHNSKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cathodic elimination reactions of acyclic vicinal dibromides.
Brown OR, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 955-963 (1984)
Vibrational spectra of centrosymmetric molecules: Part III. meso-3, 4-dibromohexane and meso-2, 3, 4, 5-tetrabromohexane.
Crowder G A.
Journal of Molecular Structure, 131(3), 245-252 (1985)