Merck
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether
98%
Synonym(e):
2H-Perfluorethyl glycidylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6F4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.349 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)