Merck
444774
Sigma-Aldrich
(4-Bromphenoxy)-tert-butyldimethylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
137 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
InChIKey
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jin Hee Ahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 1941-1946 (2002-07-13)
A new series of 1,2-naphthoquinone derivatives was synthesized by various synthetic methods and evaluated for their ability to inhibit protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). 1,2-Naphthoquinone derivatives with substituent at R(4) position showed submicromolar inhibitory activity, and compound 24 demonstrated 10-