Wichtige Dokumente
444375
N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserin
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
169-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
InChIKey
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)