Wichtige Dokumente
444235
(S)-(−)-α-Hydroxy-γ-butyrolacton
97%, optical purity ee: 96% (GLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]23/D −68°, c = 1.15 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
133 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChIKey
FWIBCWKHNZBDLS-VKHMYHEASA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?