Merck
443719
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-fluorpropan
98%
About This Item
Lineare Formel:
F(CH2)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
99-101 °C (lit.)
Dichte
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FCCCBr
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)