Wichtige Dokumente
443336
N-Ethyl-N-isopropylanilin
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
223-225 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,4H2,1-3H3
InChIKey
LHGCJZLKSBOOTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)