Merck
440582
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxan
97%
Synonym(e):
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
Größe auswählen
25 ML
CHF 328.00
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 328.00
About This Item
Lineare Formel:
[NC(CH2)3Si(CH3)2]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.50
Beilstein:
1786461
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
InChIKey
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)