Merck
439827
Sigma-Aldrich
(1-Hydroxy-2,2,2-trifluorethyl)-phosphonsäurediethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)