Merck
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluor-3-methyl-2-butensäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C(CH3)=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
158-163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C (lit.)
Dichte
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
InChIKey
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
Anwendung
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)