Merck
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycin -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
InChIKey
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)