Merck
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propandiamin
95%
Synonym(e):
N-(3-Aminopropyl)carbamidsäure-tert-butylester, N-Boc-1,3-diamino-propan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
Beilstein:
3588328
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22 °C (lit.)
Dichte
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
InChIKey
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)