Merck
436100
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-(trifluormethyl)-benzylbromid
98%
Synonym(e):
1-(Brommethyl)-4-fluor-2-(trifluormethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
Dichte
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChIKey
JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide is an organic fluorinated building block.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)