Merck
434175
Sigma-Aldrich
2,3-Bis-(trimethylsilyl)-1-propen
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2C[Si(CH3)3]=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
63 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)CC(=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H22Si2/c1-9(11(5,6)7)8-10(2,3)4/h1,8H2,2-7H3
InChIKey
UNGXKSVOMSCMCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene is an acyclic organic building block.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)