Wichtige Dokumente
433853
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolcarboxaldehyd
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Cc1nn(c(Cl)c1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9ClN2O/c1-8-10(7-15)11(12)14(13-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChIKey
DKZPJLZXLKAMDO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde hydrazone[1]
- N1-((5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylene)thiosemicarbazone[1]
- pyrazole derivatives, which were pharmacologically evaluated for analgesic (tail flick) and anti-inflammatory (based on carrageenan-induced paw edema) activities[4]
- N′-[(5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4- yl)methylene] 2/4-substituted hydrazides[5]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?