Wichtige Dokumente
432237
Octafluoracetophenon
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6F5COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
Dichte
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?