432148
Thulium(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES String
F[Tm](F)F
InChI
1S/3FH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- Used for glass doping
- Used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.