Merck
430242
Sigma-Aldrich
Neopentylglykol-diglycidylether, bromiert
mol wt 250-300 g/epoxide by perchloric acid method, technical grade
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
technical grade
Mol-Gew.
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
Kennzeichnungsgrad
30 wt. % Br
Verunreinigungen
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
Viskosität
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~254 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Flame retardant additive in potting compounds, adhesives and laminating compounds.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Low viscosity halogenated diepoxide for imparting flame retardancy. Compatible with aromatic epoxide resins.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)